Documenti fondamentali
ENA402267854
Enamine
(4-cyanooxan-4-yl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.68
Numero MDL:
Iupac Name
(4-cyanotetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H10ClNO3S/c8-13(10,11)6-7(5-9)1-3-12-4-2-7/h1-4,6H2
InChI
XJVUCKURRXVYJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133726
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133726
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)