Documenti fondamentali
ENA402267808
Enamine
3-(phenylsulfanyl)pyrazine-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.26
Numero MDL:
Punto di fusione
162-164
Iupac Name
3-(phenylsulfanyl)-2-pyrazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O2S/c14-11(15)9-10(13-7-6-12-9)16-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,14,15)
InChI
KLNMOOQFTYGDPO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132961
Melting Point
162-164
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132961
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)