Documenti fondamentali
ENA402267692
Enamine
1-(pyridin-3-yl)butan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
Numero MDL:
Iupac Name
1-(3-pyridinyl)-1-butanone
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-2-4-9(11)8-5-3-6-10-7-8/h3,5-7H,2,4H2,1H3
InChI
JORUAYHMUWRFNM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132580
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132580
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)