Documenti fondamentali
ENA394768322
Enamine
7-hydroxy-4-propyl-2H-chromen-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.23
Numero MDL:
Punto di fusione
129-134
Iupac Name
7-hydroxy-4-propyl-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C12H12O3/c1-2-3-8-6-12(14)15-11-7-9(13)4-5-10(8)11/h4-7,13H,2-3H2,1H3
InChI
GQJVOVBBBZRUBH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-17152
Melting Point
129-134
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-17152
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)