Documenti fondamentali
ENA394768091
Enamine
butyl 1-chloroethyl carbonate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.63
Numero MDL:
Iupac Name
butyl 1-chloroethyl carbonate
Inchi Code
1S/C7H13ClO3/c1-3-4-5-10-7(9)11-6(2)8/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI
WQRYMQHLFDVPFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130118
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130118
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)