ENA394768035
Enamine
5-cyclohexyl-1,3-thiazol-2-amine
About This Item
Iupac Name
5-cyclohexylthiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C9H14N2S/c10-9-11-6-8(12-9)7-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2,(H2,10,11)
InChI
SOFLDPBWJJOWOK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129939
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129939
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)