Documenti fondamentali
ENA394767176
Enamine
2-chloro-N-[2-(cyclohex-1-en-1-yl)ethyl]acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.7
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[2-(1-cyclohexen-1-yl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H16ClNO/c11-8-10(13)12-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h4H,1-3,5-8H2,(H,12,13)
InChI
OASLXHHQSIFPSC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01919
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-01919
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)