Documenti fondamentali
ENA394766990
Enamine
1-methylcycloheptane-1-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.23
Numero MDL:
Iupac Name
1-methylcycloheptane-1-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H16O/c1-9(8-10)6-4-2-3-5-7-9/h8H,2-7H2,1H3
InChI
UMSZWTBBBMGEAE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129169
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)