Documenti fondamentali
ENA390552665
Enamine
1-oxa-3-azaspiro[4.5]decan-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.2
Numero MDL:
Punto di fusione
101-102
Iupac Name
1-oxa-3-azaspiro[4.5]decan-2-one
Inchi Code
1S/C8H13NO2/c10-7-9-6-8(11-7)4-2-1-3-5-8/h1-6H2,(H,9,10)
InChI
JSKHUKHPFPVCJW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127501
Melting Point
101-102
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127501
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)