ENA390552411
Enamine
2,5-dichloro-3-phenylpyrazine
About This Item
Punto di fusione
58-60
Iupac Name
2,5-dichloro-3-phenylpyrazine
Inchi Code
1S/C10H6Cl2N2/c11-8-6-13-10(12)9(14-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI
UVHFTHLANSFULO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126953
Melting Point
58-60
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126953
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)