Documenti fondamentali
ENA390552316
Enamine
6-(4-bromophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.17
Numero MDL:
Punto di fusione
182-184
Iupac Name
6-(4-bromophenyl)imidazo[2,1-b]thiazol-5-amine
Inchi Code
1S/C11H8BrN3S/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-10(13)15-5-6-16-11(15)14-9/h1-6H,13H2
InChI
XUJMDJZPQHVRIC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128621
Melting Point
182-184
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128621
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)