Documenti fondamentali
ENA390552213
Enamine
2-cyclopropyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-4-amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.17
Numero MDL:
Iupac Name
2-cyclopropylisoindolin-4-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2.2ClH/c12-11-3-1-2-8-6-13(7-10(8)11)9-4-5-9;;/h1-3,9H,4-7,12H2;2*1H
InChI
GQIUIIYCIZEKJA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127357
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127357
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)