ENA390347429
Enamine
2,6-dimethoxy-3-sulfamoylbenzoic acid
About This Item
Iupac Name
3-(aminosulfonyl)-2,6-dimethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO6S/c1-15-5-3-4-6(17(10,13)14)8(16-2)7(5)9(11)12/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)(H2,10,13,14)
InChI
CORYOSUAETTXGO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126293
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126293
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)