Documenti fondamentali
ENA390347189
Enamine
[2-(3-methoxypropoxy)ethyl](methyl)amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.22
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3-methoxypropoxy)-N-methylethanamine
Inchi Code
1S/C7H17NO2/c1-8-4-7-10-6-3-5-9-2/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI
SCPGKCMHZICSIZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125753
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)