Documenti fondamentali
ENA390347131
Enamine
4-(pyrrolidin-1-yl)piperidine-4-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.27
Numero MDL:
Iupac Name
4-(1-pyrrolidinyl)-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H17N3/c11-9-10(3-5-12-6-4-10)13-7-1-2-8-13/h12H,1-8H2
InChI
IHNDAQMLHNFVDG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125594
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125594
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)