ENA390346943
Enamine
1-[2-(piperazin-1-yl)ethyl]-1,2-dihydropyridin-2-one dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
1-(2-(piperazin-1-yl)ethyl)pyridin-2(1H)-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C11H17N3O.2ClH/c15-11-3-1-2-6-14(11)10-9-13-7-4-12-5-8-13;;/h1-3,6,12H,4-5,7-10H2;2*1H
InChI
IQUCFKKDJFRDBE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-74230
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)