Documenti fondamentali
ENA390346821
Enamine
(1-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1.176,00 €
2.5 G
2.261,50 €
5 G
3.324,90 €
10 G
4.909,60 €
SKU del venditore: EN300-125374-100MG
436,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1.176,00 €
2.5 G
2.261,50 €
5 G
3.324,90 €
10 G
4.909,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.73
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-125374-100MG
436,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17N.ClH/c1-12(9-13)8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12;/h2-3,5,7H,4,6,8-9,13H2,1H3;1H
InChI
LBJIEHMXUHURAB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125374
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125374
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)