Documenti fondamentali
ENA390346762
Enamine
5-methyl-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.13
Numero MDL:
Iupac Name
5-methyl-1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O2.2ClH/c1-6-4-10-3-2-9(6)5-7(10)8(11)12;;/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,11,12);2*1H
InChI
LYOWFBNPXGTWAU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120414
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120414
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)