Documenti fondamentali
ENA388700746
Enamine
2-amino-5-hydroxybenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.15
Numero MDL:
Punto di fusione
151-152
Iupac Name
2-amino-5-hydroxybenzamide
Inchi Code
1S/C7H8N2O2/c8-6-2-1-4(10)3-5(6)7(9)11/h1-3,10H,8H2,(H2,9,11)
InChI
XFIDBHAYACHAFV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124851
Melting Point
151-152
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124851
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)