Documenti fondamentali
ENA388700032
Enamine
4-methyl-N-(3-methylbutyl)phthalazin-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.32
Numero MDL:
Iupac Name
N-isopentyl-4-methyl-1-phthalazinamine
Inchi Code
1S/C14H19N3/c1-10(2)8-9-15-14-13-7-5-4-6-12(13)11(3)16-17-14/h4-7,10H,8-9H2,1-3H3,(H,15,17)
InChI
HJDXOUAVMBVSOM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123461
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123461
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)