Documenti fondamentali
ENA388700000
Enamine
4-chloro-2,3,5,6-tetrafluoroaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.53
Numero MDL:
Punto di fusione
54-56
Iupac Name
4-chloro-2,3,5,6-tetrafluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H2ClF4N/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H2
InChI
KNRIBPGPMVZBDZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123404
Melting Point
54-56
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123404
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)