ENA388699707
Enamine
1,4-dimethyl 1-aminocyclohexane-1,4-dicarboxylate
About This Item
Iupac Name
dimethyl 1-aminocyclohexane-1,4-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO4/c1-14-8(12)7-3-5-10(11,6-4-7)9(13)15-2/h7H,3-6,11H2,1-2H3
InChI
FVVFIQGZEMPZLA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124264
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124264
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)