Documenti fondamentali
ENA388191938
Enamine
3-methylbut-2-enenitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
81.12
Numero MDL:
Iupac Name
3-methyl-2-butenenitrile
Inchi Code
1S/C5H7N/c1-5(2)3-4-6/h3H,1-2H3
InChI
AUGKLUNRHYPDAM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121088
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121088
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)