Documenti fondamentali
ENA387772878
Enamine
ethyl 1-chloroisoquinoline-3-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.67
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 1-chloro-3-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10ClNO2/c1-2-16-12(15)10-7-8-5-3-4-6-9(8)11(13)14-10/h3-7H,2H2,1H3
InChI
GXEXRFKWVZFFHB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120249
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120249
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)