Documenti fondamentali
ENA387772685
Enamine
2-[3-(difluoromethoxy)phenyl]morpholine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.23
Numero MDL:
Iupac Name
difluoromethyl 3-(2-morpholinyl)phenyl ether
Inchi Code
1S/C11H13F2NO2/c12-11(13)16-9-3-1-2-8(6-9)10-7-14-4-5-15-10/h1-3,6,10-11,14H,4-5,7H2
InChI
SNOOHUIZKCHLMR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119794
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119794
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)