Documenti fondamentali
ENA387772593
Enamine
1-(methylamino)cyclohexane-1-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.21
Numero MDL:
Iupac Name
1-(methylamino)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-9-8(7(10)11)5-3-2-4-6-8/h9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI
HVYIHHARGXZADR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119556
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119556
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)