Documenti fondamentali
ENA387772323
Enamine
4-amino-3,3-difluorobutanoic acid hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
611,80 €
100 MG
787,30 €
250 MG
1.103,20 €
500 MG
1.715,50 €
1 G
2.186,10 €
2.5 G
4.240,10 €
5 G
6.252,50 €
SKU del venditore: EN300-119974-50MG
611,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
611,80 €
100 MG
787,30 €
250 MG
1.103,20 €
500 MG
1.715,50 €
1 G
2.186,10 €
2.5 G
4.240,10 €
5 G
6.252,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.56
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-119974-50MG
611,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-amino-3,3-difluorobutanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7F2NO2.ClH/c5-4(6,2-7)1-3(8)9;/h1-2,7H2,(H,8,9);1H
InChI
ZSZXCSUWRYRIKE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119974
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119974
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)