ENA379364440
Enamine
tert-butyl 3-(4-methyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H23N3O4/c1-13(2,3)21-12(20)17-7-5-6-9(8-17)14(4)10(18)15-11(19)16-14/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,15,16,18,19)
InChI
QBSCLEPVLRCPHJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98618
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)