Documenti fondamentali
ENA379364414
Enamine
5-amino-3-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.6
Numero MDL:
Iupac Name
5-amino-3-methyl-2-pyridinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O.ClH/c1-4-2-5(7)3-8-6(4)9;/h2-3H,7H2,1H3,(H,8,9);1H
InChI
KBKNGBOIZFLKOM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118870
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118870
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)