Documenti fondamentali
ENA379364040
Enamine
N-(2-fluorophenyl)ethane-1-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.24
Numero MDL:
Iupac Name
N-(2-fluorophenyl)ethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H10FNO2S/c1-2-13(11,12)10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI
MRTGYFRQZQCITC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116204
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116204
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)