Documenti fondamentali
ENA379363593
Enamine
2-amino-N-methyl-2-phenyl-N-(thiolan-3-yl)acetamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
286.83
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-N-methyl-2-phenyl-N-tetrahydro-3-thienylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2OS.ClH/c1-15(11-7-8-17-9-11)13(16)12(14)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-12H,7-9,14H2,1H3;1H
InChI
KZKREMUYAQSIQO-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118314
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118314
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)