Documenti fondamentali
ENA379363461
Enamine
5-(tert-butylsulfanyl)pyridine-2-carbothioamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.37
Numero MDL:
Iupac Name
5-(tert-butylsulfanyl)-2-pyridinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C10H14N2S2/c1-10(2,3)14-7-4-5-8(9(11)13)12-6-7/h4-6H,1-3H3,(H2,11,13)
InChI
SHSOYZAKNQQBDU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116913
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116913