ENA375228044
Enamine
4-amino-3-chlorobenzaldehyde
About This Item
Punto di fusione
104-106
Iupac Name
4-amino-3-chlorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H6ClNO/c8-6-3-5(4-10)1-2-7(6)9/h1-4H,9H2
InChI
FNTUAAGLCQIYTB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115933
Melting Point
104-106
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115933
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)