Documenti fondamentali
ENA375227591
Enamine
1-(2,2-diethoxyethyl)pyrrolidin-3-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.28
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2,2-diethoxyethyl)-3-pyrrolidinol
Inchi Code
1S/C10H21NO3/c1-3-13-10(14-4-2)8-11-6-5-9(12)7-11/h9-10,12H,3-8H2,1-2H3
InChI
RGYJGWMZZIZUAS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113260
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113260
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)