ENA375227581
Enamine
2,2,2-trifluoro-1-(pyridin-2-yl)ethan-1-ol
About This Item
Punto di fusione
46-48
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(2-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)6(12)5-3-1-2-4-11-5/h1-4,6,12H
InChI
BWVJLWLTQVSWDW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105263
Melting Point
46-48
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105263
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)