ENA375227562
Enamine
N,1-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-4-amine
About This Item
Iupac Name
N,1-dimethyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-4-amine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c1-10-8-4-3-5-9-7(8)6-11-12(9)2/h6,8,10H,3-5H2,1-2H3
InChI
MFIODOVASIYUGJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114715
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114715
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)