Documenti fondamentali
ENA375227535
Enamine
O-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}hydroxylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.15
Numero MDL:
Iupac Name
1-[(aminooxy)methyl]-4-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8F3NO/c9-8(10,11)7-3-1-6(2-4-7)5-13-12/h1-4H,5,12H2
InChI
OSGYPUBYTWDYMZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114647
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114647
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)