Documenti fondamentali
ENA372574109
Enamine
2-chloro-N-(3,5-dimethylphenyl)propanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.69
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(3,5-dimethylphenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C11H14ClNO/c1-7-4-8(2)6-10(5-7)13-11(14)9(3)12/h4-6,9H,1-3H3,(H,13,14)
InChI
TWSQLASSNGUZTH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27926
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27926
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)