Documenti fondamentali
ENA372574027
Enamine
3-amino-N-ethyl-2,2-dimethylpropanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.22
Numero MDL:
Iupac Name
3-amino-N-ethyl-2,2-dimethylpropanamide
Inchi Code
1S/C7H16N2O/c1-4-9-6(10)7(2,3)5-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
InChI
SDYOQWNQOQNURG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114266
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114266
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)