Documenti fondamentali
ENA372573890
Enamine
4-chloropyrido[2,3-d]pyrimidin-7-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.6
Numero MDL:
Punto di fusione
170-172
Iupac Name
4-chloropyrido[2,3-d]pyrimidin-7-amine
Inchi Code
1S/C7H5ClN4/c8-6-4-1-2-5(9)12-7(4)11-3-10-6/h1-3H,(H2,9,10,11,12)
InChI
UWJFEIGJUKIOPS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113807
Melting Point
170-172
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113807
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)