Documenti fondamentali
ENA372573184
Enamine
2-amino-3-chloro-6-methylbenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.61
Numero MDL:
Punto di fusione
131-133
Iupac Name
2-amino-3-chloro-6-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-4-2-3-5(9)7(10)6(4)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI
YUABVKAESFPLEF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102253
Melting Point
131-133
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102253
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)