Documenti fondamentali
ENA371464594
Enamine
1-[4-(pyridin-1-ium-1-yl)butyl]pyridin-1-ium dibromide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
374.12
Numero MDL:
Iupac Name
1-[4-(1-pyridiniumyl)butyl]pyridinium dibromide
Inchi Code
1S/C14H18N2.2BrH/c1-3-9-15(10-4-1)13-7-8-14-16-11-5-2-6-12-16;;/h1-6,9-12H,7-8,13-14H2;2*1H/q+2;;/p-2
InChI
OZXBTPBFHBTLJM-UHFFFAOYSA-L
Salt Data
[Br-]
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111176
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111176
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)