ENA371463838
Enamine
N-cyclopropyl-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-amine
About This Item
Iupac Name
N-cyclopropyl-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-amine
Inchi Code
1S/C13H17NO/c1-2-6-13-11(4-1)12(5-3-9-15-13)14-10-7-8-10/h1-2,4,6,10,12,14H,3,5,7-9H2
InChI
XPNQVYVMKPUWTP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110396
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110396
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)