Documenti fondamentali
ENA371463558
Enamine
N-[(hydrazinecarbonyl)methyl]pyridine-3-carboxamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.19
Numero MDL:
Punto di fusione
184-186
Iupac Name
N-(2-hydrazino-2-oxoethyl)nicotinamide
Inchi Code
1S/C8H10N4O2/c9-12-7(13)5-11-8(14)6-2-1-3-10-4-6/h1-4H,5,9H2,(H,11,14)(H,12,13)
InChI
XCPLBTYUTXYLDC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109670
Melting Point
184-186
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109670
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)