Documenti fondamentali
ENA371463557
Enamine
2-fluoro-6-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.18
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-6-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C9H8FN3/c1-7-5-11-13(6-7)9-4-2-3-8(10)12-9/h2-6H,1H3
InChI
CNMNYQMZUSXPKR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109669
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109669
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)