Documenti fondamentali
ENA371463359
Enamine
2-(aminomethyl)pyrimidin-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.15
Numero MDL:
Iupac Name
2-(aminomethyl)-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C5H8N4/c6-3-5-8-2-1-4(7)9-5/h1-2H,3,6H2,(H2,7,8,9)
InChI
SZMHCFYVAHHONY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108955
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108955
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)