Documenti fondamentali
ENA371178383
Enamine
[(3-bromobutyl)sulfanyl]benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.18
Numero MDL:
Iupac Name
[(3-bromobutyl)sulfanyl]benzene
Inchi Code
1S/C10H13BrS/c1-9(11)7-8-12-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3
InChI
OSLOPHWGPPAUMM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97292
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-97292
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)