Documenti fondamentali
ENA371177994
Enamine
[1-(2-ethoxyethyl)cyclopentyl]methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.28
Numero MDL:
Iupac Name
[1-(2-ethoxyethyl)cyclopentyl]methanamine
Inchi Code
1S/C10H21NO/c1-2-12-8-7-10(9-11)5-3-4-6-10/h2-9,11H2,1H3
InChI
ROBOTMSCERGPLX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107842
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107842
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)