Documenti fondamentali
ENA371177932
Enamine
2-chloro-N-(2-methoxy-5-sulfamoylphenyl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.72
Numero MDL:
Punto di fusione
169-170
Iupac Name
N-[5-(aminosulfonyl)-2-methoxyphenyl]-2-chloroacetamide
Inchi Code
1S/C9H11ClN2O4S/c1-16-8-3-2-6(17(11,14)15)4-7(8)12-9(13)5-10/h2-4H,5H2,1H3,(H,12,13)(H2,11,14,15)
InChI
CMMDHZUSFBBXIB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107670
Melting Point
169-170
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107670
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)