ENA371177926
Enamine
1-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)piperidine-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-(3,4,5-trimethoxybenzoyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C16H21NO6/c1-21-12-7-11(8-13(22-2)14(12)23-3)15(18)17-6-4-5-10(9-17)16(19)20/h7-8,10H,4-6,9H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI
AUQCYIGGVULYII-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107572
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)